Learn More
Lithium triethylborohydride, 1M in THF, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11399389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399389 100 mL 100mL
11346399 25 mL 25mL
11336399 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11399389 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089144.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
As reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22560-16-3
Formula molecolare C6H16BLi
Molecular Weight (g/mol) 105.94
Numero MDL MFCD00011703
InChI Key WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Lithium triethylhydridoborate
IUPAC Name lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium triethylborohydride
Colore Colorless
Densità 0.892g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Formula lineare LiB(CH2CH3)3H
Quantità 100 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 4151240
Sensibilità Moisture Sensitive
Indice di Merck 14,5544
Peso formulazione 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Forma fisica Liquid