Learn More
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11387931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11387931 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11307941 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439111000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79172-99-9 , 109-99-9
Formula molecolare C21H46AlLiO3
Molecular Weight (g/mol) 380.52
Numero MDL MFCD00012222
InChI Key FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium tris 3-ethyl-3-pentyl oxy aluminohydride
PubChem CID 16689417
SMILES [Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride
Colore Colorless
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
IUPAC Name lithium(1+) tris[(3-ethylpentan-3-yl)oxy]alumanuide
Peso formulazione 380.51
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.904
Densità 0.9040g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.