Learn More
Lithium vanadium oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11398118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398118 250 g 250g
11308128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039358.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15060-59-0
Lithium vanadium oxide is used in developing polymer lithium ion (PLI) batteries and also in coatings, nanowires, nanofibers, plastics, and textiles In alloy and catalyst applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15060-59-0
Numero MDL MFCD00053997
Sinonimo Lithium vanadate
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium vanadium oxide
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 250 g
Numero UN UN3285
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 105.88
Percent Purity 99.9%
Forma fisica Powder