Learn More
Lithium wire, 3.2mm (0.125in) dia, 99.8%, Na 0.03% max
Codice prodotto. 11356867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
4 x 25 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356867 25 g 25g
11366867 4 x 25 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010771.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-93-2
Formula molecolare Li
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Numero MDL MFCD00134051
InChI Key WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC Name lithium
SMILES [Li]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium
Nota nome 3.2mm (0.125 in.) Dia.
Densità 0.53
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Forma Annealed Wire
Peso formulazione 6.941