Learn More
Litmus, Indicator (pH 5-8), for titration, Honeywell Fluka™
228.49 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Litmus |
Nota nome | Indicator (pH 5-8), for titration |
CAS min. % | ≥90.0000% |
CAS max % | ≤100.0000% |
Formula lineare | CHCl3 |
Grado | Analytical Reagent |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 25 g |