Learn More
Litmus, Indicator (pH 5-8), for titration, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15696030
228.49 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
1393-92-6
MFCD00000826
1393-92-6
MFCD00000826
Indicator (pH 5-8), for titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Litmus
Nota nome Indicator (pH 5-8), for titration
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Formula lineare CHCl3
Grado Analytical Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g