Learn More
Thermo Scientific Chemicals Litmus, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10164160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10164160 25 g Glass bottle 25g
10552924 100 g Glass bottle 100g
10494205 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10164160 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 190220250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1393-92-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1393-92-6
Numero MDL MFCD00131528
Specifica
Materiale o nome chimico Litmus
Indice di Merck 15, 5603
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Colore Black/Blue to Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Powder or Granules