Learn More
R&D Systems™ Liver Tissue Slides (Diabetes)- Frozen
Codice prodotto. 18233384 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18233384 5 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18233384 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP259070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.18€
    1014.30€ / pezzi 5
    Risparmia 125.88€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Frozen tissue slides are ideal for rapidly identifying cellular localization of RNA or protein.
  • Species Human
  • Type: Tissue
  • Tissues: Liver
  • Tissue Condition: Diabetes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Liver Tissue Slides
Quantità 5
Status giuridico RUO
Tipo di campione Tissue
Condizione del tessuto Diabetes
Linea di prodotti Novus
Esclusivamente per scopi di ricerca.