missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LMO3 Monoclonal Antibody (3G7)

Codice prodotto. 15589082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15589082 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15589082 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA522222

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: MRAKDNVYHL DCFACQLCNQ RFCVGDKFFL KNNMILCQTD YEEGLMKEGY APQVR*.

The protein encoded by this gene belongs to the rhombotin family of cysteine-rich LIM domain oncogenes. This gene is predominantly expressed in the brain. Related family members, LMO1 and LMO2 on chromosome 11, have been reported to be involved in chromosomal translocations in T-cell leukemia. Many alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene LMO3
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 3G7
Concentrazione 0.45 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with no preservative; pH 7.4
Gene LMO3
N. accesso geni Q8TAP4
Alias gene AI854781; BB106490; LIM domain only 3; LIM domain only 3 (rhombotin-like 2); LIM domain only protein 3; LIM only 3; Lmo3; LMO-3; Neuronal-specific transcription factor DAT1; RBTN3; Rbtn-3; RBTNL2; RGD1561357; RHOM3; Rhom-3; Rhombotin-3
Simboli geni LMO3
Specie ospite Mouse
Immunogeno LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ~ 146 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55885
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.