Learn More
Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor
Safeguard irreplaceable biological specimens with the LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available.
1213.70€ - 2470.00€
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10164623
|
Thermo Scientific™
CN509X7 |
230 V | Locator 4 Plus |
2420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10052733
|
Thermo Scientific™
CN509X7-70 |
100/240 V | Locator 8 Plus |
2470.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10174623
|
Thermo Scientific™
CN509X1-70 |
100/240 V | Locator Jr. Plus |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Safeguard irreplaceable biological specimens with the Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available. Designed to minimize liquid nitrogen evaporation, the monitor is for use with Thermo Scientific™ Locator™ and Locator Plus cryogenic storage systems.
Ultrasonic Level Monitor
- Minimizes conduction and liquid nitrogen evaporation
- Easy-to-read indicator continuously displays liquid nitrogen volume in 1/8 increments
- Audible and visual alarms signal low level liquid nitrogen conditions
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
LN2 Measuring Device | |
Alarm |