Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Codice prodotto. 12319359
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20 a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12319359 | Da –10 a 300 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13098583 | Da –35 a 50 °C | 1.0 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13018593 | –Da 20 a 110 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13028593 | Da –20 a 150 °C | 1.0 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 11907341 | Da –10 a 260 °C | 1 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13038583 | Da –10 a 210 °C | 1.0 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 12309359 | Da –10 a 50 °C | 0,5 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 12399349 | Da –35 a 50 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 13078583 | –Da 20 a 110 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 13088583 | Da –20 a 150 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 12389349 | Da –10 a 210 °C | 1 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13068593 | Da –10 a 330 °C | 2 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13038603 | Da –1 a 51 °C | 0.1 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13008603 | Da –1 a 51 °C | 0,1 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13048603 | Da –1 a 51 °C | 0.2 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13018603 | Da –1 a 51 °C | 0.2 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13058603 | Da –10 a 101 °C | 0.2 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 12339359 | Da –1 a 101 °C | 0.2 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13038593 | Da –10 a 110 °C | 1 °C | Totale | 155 mm | Pezzo |
| 13048593 | Da –10 a 50 °C | 1.0 °C | Totale | 115 mm | Pezzo |
| 15482695 | -10°C to +360°C | 2°C | Partial Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15442695 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15432695 | -10°C to +360°C | 2°C | Total Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15689025 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 305 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12319359
Leverandør
Brannan™
Leverandørnr.
44/815/0
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Usa il codice promozionale 27997
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Læg i indkøbskurv
6.53 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Include | Brannan non roll end cap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Alcool marrone |
| Product Type | Termometro da laboratorio |
| Temperatura max (sistema metrico) | 300°C |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | Da –10 a 300 °C |
| Accuracy | ±2 a 90°C |
| Suddivisione | 1 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?