Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Codice prodotto. 13008593
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20 a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13008593 | Da –10 a 50 °C | 0,5 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13098583 | Da –35 a 50 °C | 1.0 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13018593 | –Da 20 a 110 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13028593 | Da –20 a 150 °C | 1.0 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 11907341 | Da –10 a 260 °C | 1 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13038583 | Da –10 a 210 °C | 1.0 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 12309359 | Da –10 a 50 °C | 0,5 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 12399349 | Da –35 a 50 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 13078583 | –Da 20 a 110 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 13088583 | Da –20 a 150 °C | 1 °C | Totale | 305 mm | Pezzo |
| 12389349 | Da –10 a 210 °C | 1 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13068593 | Da –10 a 330 °C | 2 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 12319359 | Da –10 a 300 °C | 1 °C | Parziale | 305 mm | Pezzo |
| 13038603 | Da –1 a 51 °C | 0.1 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13008603 | Da –1 a 51 °C | 0,1 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13048603 | Da –1 a 51 °C | 0.2 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 13018603 | Da –1 a 51 °C | 0.2 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13058603 | Da –10 a 101 °C | 0.2 °C | Parziale | 405 mm | Pezzo |
| 12339359 | Da –1 a 101 °C | 0.2 °C | Totale | 405 mm | Pezzo |
| 13038593 | Da –10 a 110 °C | 1 °C | Totale | 155 mm | Pezzo |
| 13048593 | Da –10 a 50 °C | 1.0 °C | Totale | 115 mm | Pezzo |
| 15482695 | -10°C to +360°C | 2°C | Partial Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15442695 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15432695 | -10°C to +360°C | 2°C | Total Immersion | 305 mm | pezzi 10 |
| 15689025 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 305 mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
13008593
Fornitore
Brannan™
N. del fornitore
44/800/8
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
- General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
- Easy to read against background
- Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Include | Brannan non roll end cap |
| Lunghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Alcool blu |
| Product Type | Termometro da laboratorio |
| Max. Temperature (English) | 122°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Temperature Range (Metric) | Da –10 a 50 °C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | General Use |
| Accuracy | ±0.5 a 35°C |
| Suddivisione | 0,5 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |