Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Codice prodotto. 13098583
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20  a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Suddivisione Tipo di immersione Lunghezza (sistema metrico) unitSize
13098583 Da –35 a 50 °C 1.0 °C Parziale 305 mm Pezzo
13018593 –Da 20  a 110 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
13028593 Da –20 a 150 °C 1.0 °C Parziale 305 mm Pezzo
11907341 Da –10 a 260 °C 1 °C Parziale 405 mm Pezzo
13038583 Da –10 a 210 °C 1.0 °C Parziale 405 mm Pezzo
12309359 Da –10 a 50 °C 0,5 °C Totale 305 mm Pezzo
12399349 Da –35 a 50 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
13078583 –Da 20  a 110 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
13088583 Da –20 a 150 °C 1 °C Totale 305 mm Pezzo
12389349 Da –10 a 210 °C 1 °C Totale 405 mm Pezzo
13068593 Da –10 a 330 °C 2 °C Parziale 305 mm Pezzo
12319359 Da –10 a 300 °C 1 °C Parziale 305 mm Pezzo
13038603 Da –1 a 51 °C 0.1 °C Parziale 405 mm Pezzo
13008603 Da –1 a 51 °C 0,1 °C Totale 405 mm Pezzo
13048603 Da –1 a 51 °C 0.2 °C Parziale 405 mm Pezzo
13018603 Da –1 a 51 °C 0.2 °C Totale 405 mm Pezzo
13058603 Da –10 a 101 °C 0.2 °C Parziale 405 mm Pezzo
12339359 Da –1 a 101 °C 0.2 °C Totale 405 mm Pezzo
13038593 Da –10 a 110 °C 1 °C Totale 155 mm Pezzo
13048593 Da –10 a 50 °C 1.0 °C Totale 115 mm Pezzo
15482695 -10°C to +360°C 2°C Partial Immersion 305 mm pezzi 10
15442695 -20°C to +110°C 0.5°C Total Immersion 305 mm pezzi 10
15432695 -10°C to +360°C 2°C Total Immersion 305 mm pezzi 10
15689025 -20°C to +110°C 0.5°C Partial Immersion 305 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 13098583 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 44/801/8
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Riempimento bottiglia Alcool blu
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Parziale
Include Tappo non avvitabile Brannan
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Vetro
Product Type Termometro da laboratorio
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -35°C
Temperature Range (Metric) Da –35 a 50 °C
Accuracy ±1 °C
Suddivisione 1.0 °C
Immersion Length 76 mm