Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Codice prodotto. 17843298
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +210°C
-10°C to +260°C
-10°C to +300°C
-10°C to +360°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17843298 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17882988 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17892978 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17872988 | -10°C to +360°C | 2°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17832988 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17802998 | -20°C to +150°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17893288 | -10°C to +260°C | 1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17833008 | -10°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 15.5 cm | Pezzo |
| 17853068 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17843068 | -10°C to +210°C | 1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17803078 | -20°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17863288 | -20°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17803298 | -20°C to +150°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17893068 | -10°C to +360°C | 2°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17813118 | -35°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17833088 | -10°C to +210°C | 1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17833068 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17813078 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17813298 | -35°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17853298 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17883108 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17883298 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17873068 | -10°C to +300°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17843078 | -10°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 15.5 cm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17843298
Supplier
Brannan™
Supplier No.
44/824/0 + 49/503/0
-
162.00€
148.26€ / pezzi 1
Risparmia 13.74€
8% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
133.43 EUR valido fino al 2026-11-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27997" per avere il tuo prezzo promozionale.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifications
Specifications
| Punti di calibrazione | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 UKAS |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Blue Spirit |
| Max. Temperature (English) | 214°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | +101°C |
| Min. Temperature (English) | 30°F |
| Min. Temperature (Metric) | -1°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 30°F to 214°F |
| Temperature Range (Metric) | -1°C to 101°C |
| Accuracy | ± 1.0°C at 90°C |
| Suddivisione | 0.2°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Show More Show Less |