Learn More
- Home
- Products
- Thermometers and Temperature Measurement
- Manual Thermometers
- Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Codice prodotto. p-200007110
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C to 101°C
-1°C to 51°C
-10°C to +110°C
-10°C to +210°C
-10°C to +260°C
-10°C to +300°C
-10°C to +330°C
-10°C to +360°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
-35°C to +50°C
Suddivisione:
0.1°C
0.2°C
0.5°C
1°C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Total Immersion
Lunghezza (sistema metrico):
15.5 cm
30.5 cm
40.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Temperature Range (Metric) | Suddivisione | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17823008 | -10°C to +330°C | 2°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17873028 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17862988 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17833028 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17883028 | -10°C to +260°C | 1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17822998 | -10°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 15.5 cm | Pezzo |
| 17842998 | -10°C to +360°C | 2°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17863018 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17843028 | -10°C to +210°C | 1°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17892988 | -1°C to 101°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17853018 | -35°C to +50°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17843038 | -20°C to +110°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17823068 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17803088 | -10°C to +300°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17853108 | -20°C to +110°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17893118 | -10°C to +210°C | 1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17813088 | -20°C to +150°C | 1°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17873108 | -20°C to +110°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17893108 | -1°C to 51°C | 0.2°C | Partial Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17853088 | -20°C to +150°C | 1°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17833108 | -10°C to +50°C | 0.5°C | Partial Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
| 17863068 | -1°C to 51°C | 0.1°C | Total Immersion | 40.5 cm | Pezzo |
| 17833078 | -10°C to +50°C | 1°C | Total Immersion | 15.5 cm | Pezzo |
| 17823078 | -35°C to +50°C | 0.5°C | Total Immersion | 30.5 cm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17823008
Fornitore
Brannan™
N. del fornitore
44/814/0 + 49/101/0
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 50°C, 90°C |
| Certificazione/Conformità | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Brown Spirit |
| Max. Temperature (English) | 626°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | +330°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Min. Temperature (Metric) | -10°C |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 14°F to 626°F |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +330°C |
| Accuracy | ± 2.0°C at 90°C |
| Suddivisione | 2°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |