Descrizione
- Set consisting of securing strap and bracket for 2 drums.
- dimensions W x D x H (mm) exterior: 408 x 85 x 600 mm.
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene, Steel |
| Tipo | Mounting Kit |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.06 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 16.06 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 408.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 23.62 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 600.00 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 3.35 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 85.00 mm |
| Vedi altri risultati |