Learn More
Lobetyolin, TRC
Codice prodotto. 30479875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479875 1 mg 1mg
30467905 5 mg 5mg
30473234 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479875 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4693551MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136085-37-5
Formula molecolare C20H28O8
Molecular Weight (g/mol) 396.43
Sinonimo (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-pentenyl]-7-nonene-3,5-diynyl β-D-glucopyranoside, (7E)-2-Hydroxy-1-[(1E)-5-hydroxy-1-penten-1-yl]-7-nonene-3,5-diyn-1-yl β-D-Glucopyranoside,
SMILES OCC1[C@H](O)C(O)C(O)[C@@H](O1)OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2O
Specifica
Materiale o nome chimico Lobetyolin
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H28O8/c1-2-3-4-5-7-10-14(23)15(11-8-6-9-12-21)27-20-19(26)18(25)17(24)16(13-22)28-20/h2-3,8,11,14-26H,6,9,12-13H2,1H3/b3-2+,11-8+/t14?,15?,16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1