Learn More
Brady™ Lockout Station Board
Codice prodotto. 11741865
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
292.1 mm
342.9 mm
546.1 mm
596.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
11741865 596.9 mm Pezzo
11721865 292.1 mm Pezzo
11731865 342.9 mm Pezzo
11751865 546.1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11741865 Fornitore Brady™ N. del fornitore 050991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    411.71€ / pezzi 1
    Risparmia 37.29€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un programma di lockout riuscito inizia con i dispositivi giusti predisposti nei punti giusti: i pannelli delle stazioni di lockout rappresentano la soluzione ideale per cominciare. Cartellini, lucchetti e ganasce non inclusi.
  • Tags, padlocks and hasps are not included.
Specifica
Product Type 24-Lock Board
Alternate Part Number 24-LOCKBOARD
Colore Yellow
Materiale Acrylic
Profondità (sistema imperiale) 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) 4.76 mm
Dimensioni (P x L x A) 4.76 x 292.1 x 596.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 23.5 in.
Altezza (sistema metrico) 596.9 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 292.1 mm