Learn More
Brady™ Lockout Station Board
Codice prodotto. 11751865 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
292.1 mm
342.9 mm
546.1 mm
596.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11751865 546.1 mm Pezzo
11741865 596.9 mm Pezzo
11721865 292.1 mm Pezzo
11731865 342.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11751865 Fornitore Brady™ N. del fornitore 050992
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    468.07€ / pezzi 1
    Risparmia 46.93€
    9% Sconto
In stock
Un programma di lockout riuscito inizia con i dispositivi giusti predisposti nei punti giusti: i pannelli delle stazioni di lockout rappresentano la soluzione ideale per cominciare. Cartellini, lucchetti e ganasce non inclusi.
  • Tags, padlocks and hasps are not included.
Specifica
Product Type 36-Lock Board
Alternate Part Number 36-LOCKBOARD
Colore Yellow
Materiale Acrylic
Profondità (sistema imperiale) 0.19 in.
Profondità (sistema metrico) 4.76 mm
Dimensioni (P x L x A) 4.76 x 596.9 x 546.1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 21.5 in.
Altezza (sistema metrico) 546.1 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 23.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 596.9 mm