Learn More
Brady™ Lock-in Chain
Codice prodotto. 11721645 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
6.1 m
Dimensione della confezione:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11721645 6.1 m 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11721645 Fornitore Brady™ N. del fornitore 077207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    54.94€ / 1 confezioni
    Risparmia 5.86€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Lock-in Chain are a quick, easy way to create a pedestrian barricade with the BradyCone™ Warning System.
  • Chains are made of yellow plastic links and lock directly into cone.
Specifica
Product Type Lock-in Chain
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Lunghezza (sistema imperiale) 20 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 6.1 m
Quantità 1 Ea.