Learn More
Brady™ La cornice per segnaletica a fissaggio rapido si fissa alla sommità di un cono BradyCone™ ed è perfetta per esporre pittogrammi che segnalino agli addetti pericoli specifici.
Codice prodotto. 11751935 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
Blank
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11751935 Blank Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751935 Fornitore Brady™ N. del fornitore 077210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65€
    21.35€ / pezzi 1
    Risparmia 2.30€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Lock-in Sign Frame attaches to the top of a BradyCone™ and is ideal for displaying your pictogram labels to alert workers of specific hazards.
  • Frame is red and measures 10 in. tall when attached to cone.
Specifica
Product Type Lock-in Sign frame
Colore Red
Dimensioni (L x P) 210 x 210 mm
Testo visualizzato Blank
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 210 mm