Learn More
Eppendorf™ Locking Clip
Codice prodotto. 15234326 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12-channel pipette
8-channel pipette
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15234326 12-channel pipette Pezzo
15204326 8-channel pipette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15234326 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3122613002
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent spring action of tip cones with these locking clips
  • Accessory for Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
  • Locking clip
  • Available for 8- and 12-channel pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Locking Clip
Da utilizzare con (applicazione) Preventing spring action of tip cones
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12-channel pipette
Quantità 1 Each