Learn More
Brady™ Lockout Station
Codice prodotto. 11781865 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
590.55 mm
660.4 mm
762 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11781865 590.55 mm Pezzo
11771865 660.4 mm Pezzo
11761865 762 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11781865 Fornitore Brady™ N. del fornitore 050997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    197.38€ / pezzi 1
    Risparmia 19.62€
    9% Sconto
In stock
Realizzata in robusto polipropilene bianco, già provvista di fori per l'applicazione a muro Preforata per l'applicazione di ganci sul retro. Il binario per lucchetti incorporato contiene 1-15 lucchetti. Non prevedono altri componenti. Stazione fornita senza contenuto.
  • Pegboard-style holes for hooks drilled into back (34 hooks supplied standard).
  • Built-in lock rail holds 10 to 15 locks depending on lock size.
  • Station is supplied without contents.
Specifica
Product Type Lockout Station
Colore Red on White
Materiale Polystyrene
Profondità (sistema imperiale) 4 in.
Profondità (sistema metrico) 101.6 mm
Descrizione Adjustable Lockout Stations - Small Lockout Station
Dimensioni (P x L x A) 101.6 x 311.15 x 590.55 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 23.25 in.
Altezza (sistema metrico) 590.55 mm
Include Station is supplied without contents
Quantità 1 Ea.
Size Small
Larghezza (sistema imperiale) 12.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 311.15 mm