Learn More
Lofepramine, TRC
Codice prodotto. 30009245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009245 5 mg 5mg
30010337 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4693805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23047-25-8
Formula molecolare C26 H27 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 418.96
Sinonimo Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]- (8CI), 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]ethanone, 5-[3-[N-Methyl-N-(p-chlorophenacyl)amino]propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Amplit, Leo 640, Lofepramine, Lomont, Lopramine, Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-2-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl-methylamino]ethanone
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
Specifica
Materiale o nome chimico Lofepramine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3
Peso formulazione 418.1812