Learn More
Lofexidine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 15456109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456109 5 g 5g
15446109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63960.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Alpha-2 adrenergic agonist | CAS: 21498-08-8 | C11H13Cl3N2O | 295.588 g/mol
Alpha-2 adrenergic agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21498-08-8
Formula molecolare C11H13Cl3N2O
Molecular Weight (g/mol) 295.588
Numero MDL MFCD00917022
InChI Key DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan
PubChem CID 30667
IUPAC Name 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Lofexidine hydrochloride
Punto di fusione 225°C to 232°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,5558
Peso formulazione 295.6
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder