Learn More
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424537
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16424537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16424537 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1052
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Specifica
Materiale o nome chimico Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H13Cl3N2O
Quantità 50 mg
Sinonimo Baq-168 MDL-14042
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 295.59
Peso formulazione 295.59
Percent Purity 98.36%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only