Learn More
Lofexidine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30051706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051706 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1898.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lofexidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Nomi componenti o analita Lofexidine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
InChI Formula InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC Name 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 295.59
Quantità 100 mg
Peso formulazione 294.0093 g/mol