missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lofexidine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16434537
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16434537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16434537 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1052A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.

Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.

Especificaciones

Materiale o nome chimico Lofexidine
CAS 31036-80-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12Cl2N2O
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (241.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molecular Weight (g/mol) 259.13
Peso formulazione 259.13
Percent Purity 98.38%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.