Learn More
Testo™ Software Logger
Codice prodotto. 10241790
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ComSoft Basic
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10241790 ComSoft Basic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10241790 Fornitore Testo™ N. del fornitore 0572 0580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this software with the instrument series Testo 174, Testo 175 and Testo 176. Testo™ ComSoft Basic Software features graphic and tabular measurement value presentation as well as export function.
  • Software for programming and readout of Testo data loggers
  • Free download of the ComSoft Basic (with registration) at www.testo.com
  • Offers all basic functions of a logger software
  • Runs on Windows XP ServicePack 3 (SP3), Windows Vista, Windows 7 and more
  • Intuitive user interface guides the user through the individual processes step by step
  • Graphic measurement value curve for clear presentation of the measurement values
  • Logger configuration: start and stop criterion, measurement interval, storage rate and limit value adjustment
  • Convenient export functions e.g. for the further processing of the data in Microsoft Excel, or the generation of a PDF which can be made available to other users
Specifica
Tipo Software Logger
Da utilizzare con (applicazione) Programmazione e lettura di datalogger Testo, presentazione grafica e in tabella dei valori delle misurazioni e funzione di esportazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) ComSoft Basic