Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Interior Shelf Accessory
Codice prodotto. 30280810 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Logic Cell Culture Cart
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30280810 Logic Cell Culture Cart Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280810 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8024500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    180.38€ / pezzi 1
    Risparmia 2.62€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Divides the lower storage area of Logic Cell Culture Cart for added flexibility, adjustable height.
  • Includes shelf and installation hardware.
  • Adjustable height.
Specifica
Descrizione Logic Cell Culture Cart Interior Shelf Accessory divides the lower storage area of the Logic Cell Culture Cart for added flexibility, adjustable height.
Larghezza (sistema metrico) interno 39.6 cm
Product Type Hanging Shelf
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15.6 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 39.6 cm
Porte None
Altezza (sistema metrico) 1.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) interno 15.6 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Logic Cell Culture Cart