Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Pipette Insert Accessory
Codice prodotto. 30280809 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Logic Cell Culture Cart
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30280809 Logic Cell Culture Cart Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280809 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8024600
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Divides the lower storage area of Logic Cell Culture Cart into six compartments for storing various size serological pipettes.
  • Insert adds six compartments to lower storage are of the Logic Cell Culture Cart.
  • Ideal for additional storage of serological pipettes.
Specifica
Descrizione Pipette Insert accessory adds 6 extra compartments for storing various size serological pipettes in the Logic Cell Culture Cart.
Larghezza (sistema metrico) interno 39.4 cm
Product Type Pipette Insert
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15.5 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 39.4 cm
Include Pipette Insert, Installation Instructions
Larghezza (sistema imperiale) interno 15.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Logic Cell Culture Cart
Profondità (sistema imperiale) 15.5 in.
Profondità (sistema metrico) 39.4 cm