Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Side Shelf Accessory
Codice prodotto. 30280808 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Logic Cell Culture Cart
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
30280808 Logic Cell Culture Cart Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280808 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 8024700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Two side shelves that attach to the right and/or left side of the Logic Cell Culture Cart. Shelves can be used for extra for bottles or for dispensing gloves of various sizes. Each cart can have up to four shelves.
  • Includes two shelves and installation hardware.
  • Shelves can attach to the right and or left side.
  • Cart can accommodate up to 4 shelves total (two on right side and two on left side).
Specifica
Descrizione Two accessory side shelves for extra storage on the Logic Cell Culture Cart. Two shelves can attach to the right and left side of the cart.
Larghezza (sistema metrico) interno 39.4 cm
Product Type Utility Basket
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 15.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 39.4 cm
Include Two Shelves, Installation Hardware
Porte None
Altezza (sistema metrico) 10.2 cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 15.5 x 3 x 4 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 15.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Logic Cell Culture Cart