Learn More
Lomefloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16468316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16468316 100 mg 100mg
16412146 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16468316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0455
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Specifica
Materiale o nome chimico Lomefloxacin hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 98079-52-8
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H20ClF2N3O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SC47111A hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (25.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCN(C=C(C(O)=O)C1=O)C(C1=CC(F)=C2N(CCN3)CC3C)=C2F.Cl
Molecular Weight (g/mol) 387.81
Peso formulazione 387.81
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Research purposes only