Learn More
Lomerizine dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444477
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444477 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16444477 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0768A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Specifica
Materiale o nome chimico Lomerizine dihydrochloride
CAS 101477-54-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32Cl2F2N2O3
Quantità 50 mg
Sinonimo KB-2796
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (230.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(CN2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 541.46
Peso formulazione 541.46
Percent Purity 99.82%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only