Learn More
Lomifylline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Lomifylline |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 278.1379 |