Learn More
Lomitapide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446128
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446128 10 mg 10mg
16422267 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16446128 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14667
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Lomitapide (AEGR-733; BMS-201038) is a potent inhibitor of microsomal triglyceride-transfer protein (MTP) with an IC50 of 8 nM in vitro.
Lomitapide (AEGR-733
Specifica
Materiale o nome chimico Lomitapide
CAS 182431-12-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C39H37F6N3O2
Quantità 10 mg
Sinonimo AEGR-733 BMS-201038
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (144.15 mM)
SMILES O=C(C1(CCCCN2CCC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C5=C(C6=C1C=CC=C6)C=CC=C5)NCC(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 693.72
Peso formulazione 693.72
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only