Learn More
Lonafarnib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496318
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496318 10 mg 10mg
16458907 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16496318 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15136
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.
Lonafarnib (Sch66336) is a potent and orally active farnesyl transferase (FTase) inhibitor. Lonafarnib inhibits the activities of H-ras, K-ras and N-ras with IC50 values of 1.9 nM, 5.2 nM and 2.8 nM, respectively. Lonafarnib also has anti-hepatitis delta virus (HDV) activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Lonafarnib
CAS 193275-84-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H31Br2ClN4O2
Quantità 10 mg
Sinonimo Sch66336
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (78.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N
Molecular Weight (g/mol) 638.82
Peso formulazione 638.82
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only