Learn More
Tocris Bioscience™ Lonafarnib
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18748236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18748236 10 mg 10mg
18799046 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18748236 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 6265/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    252.00€ / 10mg
    Risparmia 15.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Potent farnesyl transferase inhibitor
Lonafarnib is a potent farnesyl transferase inhibitor (IC50 = 1.9 nM). Inhibits farnesylation of RAS. Also inhibits Pgp transport (IC50 < 3 μM) and increases potency and anticancer activity when used in conjunction with cytotoxic Pgp substrates. Inhibits neovascularization by affecting cell motility. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 193275-84-2
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Formula molecolare C27H31Br2ClN4O2
Peso formulazione Observed MW: 638.82