Learn More
Lonafarnib, TRC
Codice prodotto. 30464946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30464946 25 mg 25mg
30470111 100 mg 100mg
30482733 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30464946 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46944525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 193275-84-2
Formula molecolare C27 H31 Br2 Cl N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 638.82
Sinonimo 1-Piperidinecarboxamide, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, Lonafarnib, Sarasar, Sch 66336, Zokinvy
IUPAC Name 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]piperidine-1-carboxamide
SMILES NC(=O)N1CCC(CC(=O)N2CCC(CC2)[C@H]3c4ncc(Br)cc4CCc5cc(Cl)cc(Br)c35)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Lonafarnib
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
Peso formulazione 636.0502