Learn More
Tork Tork Panni per pulizia a lunga durata
Codice prodotto. 30243847 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243847 White pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243847 Fornitore Tork N. del fornitore 90479
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Panni per pulizia a lunga durata
  • Massima versatilità: pulisci sversamenti di olio, grasso e acqua e semplifica l’allestimento della tua postazione di lavoro con questi panni monouso per una pulizia multifunzione
  • Utilizza questi panni con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti in linea con le tue routine di pulizia per limitare le interruzioni dovute all’impiego di strumenti di pulizia diversi
  • Migliora la sostenibilità delle operazioni con un prodotto biologico al 100% [50244011]
  • Proteggi le superfici più delicate, evitando di danneggiarle, con i nostri panni per pulizia a basso rilascio di fibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema imperiale) 16.14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.98 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Colore White
Quantità confezione 360/Cs.
Strato 1-ply