Learn More
Fisherbrand™ Imbuti analitici con gambo lungo
Codice prodotto. 11947914 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
37 mL
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Altezza (sistema metrico):
7.5 cm
10.2 cm
10.9 cm
14.1 cm
16.1 cm
17.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
5.2cm
6.1cm
6.5 cm
8cm
8.8cm
9.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
11947914 12 mL 7.5 cm 5.2cm pezzi 36
11987904 225 ml 17.7 cm 9.9 cm pezzi 24
11977914 50 ml 10.9 cm 6.5 cm pezzi 36
11967914 37 mL 10.2 cm 6.1cm pezzi 36
11987914 100 ml 14.1 cm 8cm pezzi 36
11977904 150 ml 16.1 cm 8.8cm pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11947914
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded polypropylene with external ridges and outside ribs to prevent vapor lock
  • Inside ribbed surface slopes for quick filtration
  • Use standard filter paper
  • Autoclavable to 120°C (248°F)
  • Bowl angle: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 3.4cm
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 7.5 cm
Angolo 58° Bowl
Autoclavabile Sì
Diametro filtro (sistema metrico) 5.5cm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 5.2cm