Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 10.4 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 225 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 17.7 cm |
| Angolo | Pareti a 58° |
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 17.7 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 9.9 cm |