Learn More
MULTIROIR Separatore Longitudinale per Scatola Euro
Descrizione
- Divisore longitudinale per scatola in euro
- Spessore 3 mm
- Costruzione in polipropilene
Specifica
Specifica
| Tipo | Bin Divider |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Gray |
| Forma | Rectangular |
| Lunghezza (sistema metrico) | 560 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |