Order Info
Note: Attachment discs need to be ordered separately.
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 0 to 20 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 24 VDC, 50/60Hz, 1A |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 50°C |
| Amperaggio | 1 A |
| Certificazione/Conformità | IP 21 DIN EN 60529 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 300 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Modello | Loopster Basic |
| Vedi altri risultati |