Learn More
Acros Organics™ Lopinavir, 98%
Marca:  Acros Organics™ 456750010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 192725-17-0 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15315088
  • 122.00€ / 1g
Stock EU 7
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
192725-17-0
628.814
133109001
CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(CC(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(C(C)C)N4CCCNC4=O)O
C37H48N4O5
KJHKTHWMRKYKJE-PYJUJTJGSA-N
N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamide
Specifica
1g
C37H48N4O5
CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(CC(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(C(C)C)N4CCCNC4=O)O
628.814
192725-17-0
KJHKTHWMRKYKJE-PYJUJTJGSA-N
N-[(2R,4R,5R)-5-[[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetyl]amino]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamide
133109001
Videos