Learn More
Loratadine 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Descrizione
Loratadine 0.1 mg/ml in Methanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Loratadine |
| CAS | 79794-75-5 |
| Nomi componenti o analita | Loratadine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H23 Cl N2 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 11 H-Benzo[5,6 ]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv., Alavert, Anhissen, Bonalerg, Civeran, Claratyne, Claritin, Claritine, Clarityn, Clarityne, Cronopen, Flonidan, Fristamin, Histaloran, Klaritin, Lertamine, Lisino, Loracert, Loradex, Loranox, Lorastine, Loratadine, Loratidine, Loratyne, Lorfast, Lowadina, Optimin, Polaratyne, Pylor, Restamine, Sch 29851, Sensibit, Sohotin, Tadine, Velodan, Zeos, Desloratadine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1 S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14 H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1 |
| IUPAC Name | ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2 ]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate |
| Vedi altri risultati |