Learn More
Loratadine-d5, TRC
Codice prodotto. 30467906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467906 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30467906 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4695761MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Loratadine-d5
CAS 1020719-57-6
Formula molecolare C22H18D5ClN2O2
Quantità 1 mg
Sinonimo 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-2,3,4,5,5-d5)-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Claritin-d5, Sch-29851-d5
InChI Formula InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3/i3D,4D,5D2,11D
SMILES ClC1=CC(CC([2H])([2H])C2=C/3N=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C(C=C1)C3=C4CCN(C(OCC)=O)CC\4
Molecular Weight (g/mol) 387.91