Learn More
Loratadine, MedChemExpress
Descrizione
Loratadine (SCH-29851) is a selective inverse peripheral histamine H1-receptor agonist with an IC50 of >32 μM. Loratadine has anti-dengue-virus (DENV) activity. Loratadine can inhibit immunologic release of inflammatory mediators.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Loratadine |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 79794-75-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H23ClN2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | Loratidine SCH 29851 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (130.59 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only