Learn More
Loratadine N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30052700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052700 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052700 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0257.21
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Loratadine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Loratadine N-Oxide
CAS 165739-62-8
Nomi componenti o analita Loratadine N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H23 Cl N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
IUPAC Name ethyl 4-(8-chloro-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 398.88
Quantità 100 mg
Peso formulazione 398.1397 g/mol