Learn More
Loratadine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30482976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482976 50 mg 50mg
30467341 25 mg 25mg
30476640 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46959550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165739-62-8
Formula molecolare C22 H23 Cl N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 398.88
Sinonimo 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-1-oxido-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester, N-oxide, Sch 38554, Loratadine N-Oxide
IUPAC Name ethyl 4-(8-chloro-1-oxido-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-1-ium-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc[n+]([O-])c24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Loratadine N-Oxide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(26)24-12-9-15(10-13-24)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-25(27)21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Peso formulazione 398.1397